Learn More
Solution d’ammoniac, 35 %, Primar™ pour l’analyse des métaux traces, d=0,88, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Spécification
Spécification
pH | 12 |
Couleur | Incolore |
Quantité | 1 L |
Poids de la formule | 35.05g/mol |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Forme physique | Liquide |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’ammoniac, 35 %, Primar™ pour l’analyse des métaux traces, d=0,88, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu