Learn More
Solution d’ammoniac, 35 %, extra pure, SLR, d = 0,88, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
H5NO, Numéro CAS-1336-21-6, 2,5 L, incolore, 35,05 g/mol, 11418, flacon en verre revêtu de plastique, 12, liquide
Spécification
Spécification
pH | 12 |
Couleur | Incolore |
Quantité | 1 L |
Poids de la formule | 35.05g/mol |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2524577 | Certificat d’analyse | 05/02/2025 | A/3240/PB17,A/3240/PB15 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonia solution 35%
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide,Ammonia
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’ammoniac, 35 %, extra pure, SLR, d = 0,88, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu