Learn More
Solution d’ammoniac, 25 %, certifié AR pour analyse, d = 0,91, Fisher Chemical™ Code produit.: 10171700
Solution d’ammoniac, 25 %, certifié AR pour analyse, d = 0,91, Fisher Chemical™
Code produit. 10171700
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Code produit. 10171700
Marque: Fisher Chemical A/3360/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
H5NO, numéro CAS-1336-21-6, 2,5 L, 38°C, incolore, -57°C, 66650, flacon en verre revêtu de plastique, 12, liquide, 0,59, 500 hPa à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC amine hydrate
SMILES N.O
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Point d’ébullition 38°C
Point de fusion -57°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Densité de vapeur 0.59
Tension de vapeur 500 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide,Ammonia
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’ammoniac, 25 %, certifié AR pour analyse, d = 0,91, Fisher Chemical™ >