Learn More
Diluant d’ammoniac R2 selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
Produit stable et de haute pureté pour les applications de pharmacopée européenne.
Marque: Reagecon 1004703
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliRéactif de la pharmacopée européenne, solution/liliTraçabilité NIST/liliHaute pureté/liliPrécision, stabilité et reproductibilité/liliLa stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit./liliDéveloppé et testé pour les applications de pharmacopée européenne (PE)./liliUtilisé pour la préparation d’autres réactifs (4.1.1), les réactions d’identification des ions et des groupes fonctionnels (2.3.1) et comme réactif dans la réalisation des tests décrits dans plusieurs monographies PE./li/ulSpécification
Test EP | |
1 L | |
Flacon de Winchester en verre ambré GL45 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ammonia