Learn More
Ammoniac, solution 2 M dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
96.58€ - 467.33€
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia
Couleur Incolore
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Formule moléculaire H3N
Formule linéaire NH3
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10713993
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
368391000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
96.58€
100mL
10380344
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
368398000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™
467.33€
800mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ammoniac, solution 2 M dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals