Learn More
Aminomalononitrile p-toluènesulfonate, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362826
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5098-14-6
Formule moléculaire C10H11N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 253.276
Numéro MDL MFCD00012848
Clé InChI MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminomalononitrile p-toluenesulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulfonate, aminomalononitrile p-toluenesulphonate, aminomalononitrile p-toluenesulfonic acid, aminomalononitrile tosylate, aminomalononitrile-p-toluene sulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, 2-aminomalononitrile p-toluenesulfonate, acmc-209krb, dicyanomethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
CID PubChem 563049
Nom IUPAC Acide 2-aminopropanedinitrile;4-méthylbenzènesulfonique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C(#N)C(C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminomalononitrile p-toluenesulfonate
Point de fusion ∽169°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 4050747
Poids de la formule 253.28
Pourcentage de pureté ≥97%