Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La résine de couplage Thermo Scientific™ AminoLink est une agarose à microbilles réticulée à 4 % qui a été activée avec des groupes aldéhyde pour permettre l’immobilisation covalente d’anticorps et d’autres protéines par le biais d’amines primaires.
Points clés :
Résine de couplage AminoLink – 4 % d’agarose en microbilles réticulée activée à l’aldéhyde.
Idéal pour les anticorps et autres protéines – immobilise les molécules via les amines primaires (-NH2)
Conditions de couplage flexibles – efficaces (>85 %) couplage sur une large gamme de pH (4 à 10) et de conditions de tampon (PBS ou autre tampon non amine avec ou sans solvant organique)
Immobilisation stable et permanente – la réaction de couplage entraîne une liaison d’amine secondaire stable et anti-fuite entre la résine et le ligand
Mieux que l’immobilisation à l’agarose activée par CNBr – la liaison est plus stable et non chargée, ce qui entraîne moins de liaisons non spécifiques dans les procédures de purification par affinité
Polyvalente et réutilisable – la résine d’affinité préparée est adaptable aux techniques d’affinité de colonnes et de lots et la résine est réutilisable pour les applications typiques basées sur les interactions de liaison protéique
Comprend :
Le kit contient des colonnes AminoLink pré-conditionnées, un tampon de couplage, un tampon d’absorption, une solution de lavage, une solution de cyanoborohydrure de sodium et des accessoires pour colonnes.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C. |
| Gamme de produits | AminoLink |
| Quantité | 10 ml |
| Cible | Anticorps, protéines via l’amine primaire |
| Type | Résine |
| Phase stationnaire | Aldéhydes |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |