Learn More
MP Biomedicals Régime d’acides aminés, synthétique, granulés
Code produit. p-7220721 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kg
20 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
Code produit. 11467341
Marque: MP Biomedicals 0296036210
Régime riche en acides aminés. Peut être ajouté au gel de gélose pour augmenter la palatabilité.
  • Régime riche en acides aminés
  • Peut être ajouté au gel de gélose pour augmenter la palatabilité
  • Peut être utilisé pour la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Alimentation animale
Jetable Oui
Format Culot
Quantité 10 kg
Stérilité Non stérile
Conditions de stockage Réfrigéré
Longueur (impériale) 1 pi
Longueur (métrique) 0,3048 m
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.