Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amido Black 10B, réactif d’électrophorèse
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Description
Used to stain proteins in polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Amido Black 10B |
Beilstein | 5374263 |
Poids de la formule | 616.49 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Sensibilité | Hygroscopic |
Quantité | 100 g |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Amido Black 10B
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: C.I. Acid Black 1