Learn More
Cytiva Conjugués streptavidine-fluor Amersham™
À utiliser pour l’hybridation in situ et la cytométrie en flux. Les conjugués Streptavidin-Fluor Amersham™ de Cytiva se composent de streptavidine conjuguée à une gamme de colorants fluorescents.
240.00€ - 449.00€
Spécification
Formule | Ce produit est fourni sous forme de solide lyophilisé dans un tampon phosphate salin (phosphate de potassium à 0,02 M, NaCl à 0,15 M) de pH 7,2 contenant de l’albumine de sérum bovin à 1 % (p/v) et de l’azoture de sodium à 0,1 % (p/v), à reconstituer avec 1 ml d’eau déionisée, à distribuer en aliquotes appropriés et à congeler, en évitant les cycles de gel/dégel répétés |
---|---|
À utiliser avec (application) | Adaptés à une utilisation dans l’analyse par fluorescence d’échantillons biotinylés |
Quantité | 1 mg |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10544765
|
Cytiva
PA43001 |
Streptavidine Cy3 |
240.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10277704
|
Cytiva
PA42001 |
Streptavidine Cy2 | N/A | ||||||
10004594
|
Cytiva
PA45001 |
Streptavidine Cy5 |
295.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Réactifs à haute spécificité
Applications :
Hybridation in situ, cytométrie en flux
Spécification
Ce produit est fourni sous forme de solide lyophilisé dans un tampon phosphate salin (phosphate de potassium à 0,02 M, NaCl à 0,15 M) de pH 7,2 contenant de l’albumine de sérum bovin à 1 % (p/v) et de l’azoture de sodium à 0,1 % (p/v), à reconstituer avec 1 ml d’eau déionisée, à distribuer en aliquotes appropriés et à congeler, en évitant les cycles de gel/dégel répétés | |
Adaptés à une utilisation dans l’analyse par fluorescence d’échantillons biotinylés | |
1 mg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .