Learn More
Cytiva Kit de marquage de protéines Amersham™ QuickStain
Amersham QuickStain permet la détection des protéines directement après SDS-PAGE ou transfert. Prend en charge la normalisation Western blot pour le transfert Western quantitatif.
Marque: Cytiva RPN4000
Description
- Analyse rapide SDS-PAGE : Échantillons de protéines Prelabel avec colorant Cy5 prêt à l’emploi pour une détection rapide et sensible sans coloration au gel et sans décoloration
- Normalisation facile du transfert Western : Utilisez un protocole standard de 30 min pour obtenir des résultats de transfert Western quantitatifs ; évite la nécessité de charger des contrôles
- Large plage d’échantillons : Étiquetez efficacement les échantillons complexes ou les protéines pures de 1 μg/ml à 20 mg/ml, donc inutile de mesurer les concentrations protéiques au préalable
- Bonne sensibilité : Aussi sensible que la coloration à l’argent avec une plage dynamique plus large
- Large plage dynamique : Détectez simultanément les niveaux de bande principale et d’impuretés jusqu’à 0,1 % d’intensité de la bande principale, à l’aide d’un scanner ou d’un imageur à fluorescence
- Polyvalence : Chargez les échantillons sur des gels autoversés ou sur une variété de gels commerciaux ; possible grâce à la faible fluorescence Cy5 de la plupart des matériaux
Choisissez entre deux protocoles de marquage rapide
Amersham QuickStain est basé sur le marquage Cy5 NHS ester de groupes amino réactifs dans les protéines. Tout d’abord, diluez les échantillons de protéines 10 fois dans le tampon de marquage optimisé. Ajoutez ensuite une quantité fixe de Cy5. Incubez pendant 5 min à 95°C pour une analyse qualitative ou 30 min à température ambiante pour des applications quantitatives.
Détectez les protéines directement après électrophorèse ou transfert
Vous n’avez pas besoin de colorer et de décolorer votre gel pour l’analyse SDS-PAGE. Et vous pouvez éviter la coloration Ponceau S de votre transfert pour l’analyse par Western blot. Pour chaque application, il vous suffit de détecter les protéines à l’aide d’un scanner à fluorescence comme le scanner Amersham Typhon ou un capteur CCD comme l’Amersham Imager 600 RGB.
Comparaison avec la coloration Coomassie et l’argent
Amersham QuickStain offre des rapports signal-bruit et signal-arrière-plan nettement meilleurs par rapport à la coloration Coomassie. Il est bien adapté à l’analyse de pureté pendant la purification des protéines, car il a la sensibilité de la coloration à l’argent mais une gamme dynamique plus large pour quantifier les signaux faibles et forts.
Détection des protéines totales pour la normalisation de Western blot
Avec Amersham QuickStain, vous évitez l’utilisation de contrôles de chargement. Utilisez Cy5 pour détecter la teneur totale en protéines d’un échantillon et un second colorant pour détecter votre protéine d’intérêt. Cette capacité de multiplexage vous permet d’évaluer l’efficacité du transfert et de vous adapter aux erreurs de chargement en effectuant une normalisation.
Spécification
Permet la détection des protéines directement après SDS-PAGE ou transfert. | |
Kit QuickStain | |
-15°C à -30°C |
1 | |
Fluorophore CY™5 et tampon de marquage f |
Sécurité et traitement
- Amersham QuickStain
Informations supplémentaires
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 3% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 3% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Usage exclusivement réservé à la recherche