Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ Supported NC : Rouleaux
À utiliser pour un transfert de protéines robuste. Membranes de nitrate de cellulose NC Cytiva Amersham™ Protran™ supportées en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Marque: Cytiva 10600019
282.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24363" pour bénéficier de cette offre.
Description
À utiliser pour un transfert de protéines robuste.Membranes de nitrate de cellulose NC Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ prises en charge :en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Distributeurs de rouleaux.
- Les membranes sont constituées de nitrocellulose soutenue par un matériau non tissé en polyester inerte dans la membrane
- Le support n’affecte ni les conditions ni les résultats de transfert
Spécification
4 m | |
Pce | |
Nitrate de cellulose, polyester inerte |
15 cm | |
Rouleau | |
0,2 μm |
Sécurité et traitement
- Amersham Protran Supported 0.2 µm NC
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cellulose nitrate
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 70% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.