Learn More
Cytiva Sandwiches de transfert Western en nitrate de cellulose NC Amersham™ Protran™ Premium
Les sandwiches prémoulés à membrane en nitrocellulose Protran Premium NC préassemblés et à papier filtre permettent de gagner du temps
142.26€ - 170.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 8 cm |
---|---|
Largeur (métrique) | 9 cm |
Quantité | Boîte de 10 |
Format | Sandwich |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15269884
|
Cytiva
10600118 |
8 cm | 9 cm | 0,2 μm |
170.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15229884
|
Cytiva
10600117 |
8 cm | 9 cm | 0,45 μm |
142.26€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Préassemblé avec deux filtres papiers de d’épaisseur 3 MM Ch (0,34 mm) de milieu Whatman™ pour simplifier la configuration
- S’adapte à la plupart des formats de gel préformés
Spécification
8 cm | |
9 cm | |
Boîte de 10 | |
Sandwich |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- amersham protran supported 0.2µm NC 200mm x 200mm
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose