Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ Premium NC : Rouleaux
Code produit. 15269804 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
150 mm
20 cm
30 cm
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
0.30 KG
1 rouleau
4m
Code produit. 15269804
Marque: Cytiva 10600013
À utiliser pour d’excellents résultats avec les applications de détection par fluorescence pour transfert Western. Membranes en nitrate de cellulose Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Fournie en rouleaux.
  • Le fond faible permet une plage dynamique pour les échantillons complexes
  • Adaptés pour les transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
  • Nitrate de cellulose 100 % pure
  • Haute affinité pour les protéines
  • Capacité de blocage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 4 m
Largeur (métrique) 150 mm
À utiliser avec (application) Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
Format Rouleau
Matériau Nitrate de cellulose 100 % pure
Porosité 0,45 μm
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amersham Protran Premium 0.45
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitrocellulose