Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ Premium NC : Rouleaux
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
150 mm
20 cm
30 cm
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
0.30 KG
1 rouleau
4m
Description
Fournie en rouleaux.
- Le fond faible permet une plage dynamique pour les échantillons complexes
- Adaptés pour les transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
- Nitrate de cellulose 100 % pure
- Haute affinité pour les protéines
- Capacité de blocage
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 4 m |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| À utiliser avec (application) | Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Nitrate de cellulose 100 % pure |
| Porosité | 0,45 μm |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose