Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Feuilles
À utiliser pour les transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Marque: Cytiva 10600093
113.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Description
À utiliser pour les transferts Western, dosages de transfert en point et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiquesMembranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC :Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Feuilles individuelles.
- Nitrate de cellulose 100 % pure
- Haute affinité pour les protéines
- Capacité de blocage
- Compatibles avec diverses méthodes de détection, notamment les détections par fluorescence, chimiluminescence et chromogénie
Spécification
8 cm | |
Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques | |
Feuille |
9 cm | |
25/boîte | |
0,45 μm |
Sécurité et traitement
- Amersham Protran 0.45
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.