Learn More
Cytiva ECL Amersham™ Hyperfilm™
À utiliser avec tous les systèmes chimiluminescents à lumière bleue et verte. Le film Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL est fabriqué à partir d’une base transparente dont les deux côtés sont revêtus d’une émulsion photographique protégée par une couche anti-rayures.
Marque:  Cytiva 28-9068-39
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 1.36800kg
Code produit. 10075224
  • 628.00€ / 100 feuilles
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
  •  Le revêtement antistatique réduit le risque d’artefacts visibles
  • La base transparente offre un contraste élevé qui facilite la lecture des images
  • Convient à une utilisation avec tous les systèmes chimiluminescents à lumière bleue et verte
  • Le film peut être utilisé dans des appareils de traitement automatique ou alors manuellement à l’aide des révélateurs et fixateurs pour films radiographiques les plus courants
  • Détection par chimiluminescence pour transferts de Western, Southern et Northern
Spécification
Spécification
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po)
Détection par chimiluminescence pour transferts de Western, Southern et Northern.
4°C
ECL Amersham Hyperfilm
100 feuilles/boîte