Learn More
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™
Code produit. 10127064 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 in
24 x 30 cm
10 x 12 in
30 x 40 cm
Couleur:
Neutre (standard)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10127064
Marque: Cytiva RPN11644
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Adaptée aux exigences les plus strictes de la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Les cassettes d’autoradiographie Cytiva Amersham™ Hypercassette™ sont fabriquées en aluminium solide, un choix de couleurs permet le codage couleur du travail.
    • Cassettes d’autoradiographie robustes et résistantes aux éclats.
    • Exposition opaque à la lumière à des températures jusqu’à -70°C.
    • Le contact maximal entre le film et l’échantillon produit une résolution optimale.
    • Le tampon non poreux offre une surface nettoyable par essuyage garantissant une contamination minimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Hypercassette, Neutral (Standard)
Description Les cassettes d’autoradiographie Amersham hypercassette sont conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie.
Couleur Neutre (standard)
À utiliser avec (application) Light-tight exposures at temperatures below -70°C
Dimensions (LxW) 30 x 40 cm