Learn More
Cytiva Membranes en PVDF Amersham™ Hybond™ : Feuilles
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
26,5 x 60 cm
8 x 9 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
26 x 60 cm
Format:
Feuille
Feuilles (LFP)
Feuilles (suite)
Quantité:
10/boîte
10/paquet
25/boîte
25/paquet
5/paquet
Type de produit:
Hybond SEQ
Hybond LFP
Hybond P
Conditionnement:
10 feuilles
25 feuilles
5 feuilles
Description
Feuilles individuelles.
- Membrane en PVDF hydrophobe
- La petite taille des pores élimine le soufflage et augmente la liaison des protéines sur une large gamme de masses moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
- Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour une décoloration rapide
- Spécialement conçu pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
- Offre un excellent transfert pour les protéines Mr<20 000
- Optimisée spécifiquement pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western
- Fournit une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une sensibilité élevée
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires |
| Quantité | 10/boîte |
| Format | Feuille |
| Matériau | PVDF |
| Dimensions (LxW) | 20 x 20 cm |
| Type de produit | Hybond P |