Learn More
Cytiva Membranes en PVDF Amersham™ Hybond™ : Feuilles
Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires
Marque:  Cytiva 10600089
Code produit. 15229864
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Feuilles individuelles.
  • Membrane en PVDF hydrophobe
  • La petite taille des pores élimine le soufflage et augmente la liaison des protéines sur une large gamme de masses moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
  • Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour une décoloration rapide
  • Amersham Hybond SEQ 0,2 μm
    • Spécialement conçu pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
    • Offre un excellent transfert pour les protéines Mr<20 000
    Amersham Hybond LFP 0,2 μm
    • Optimisée spécifiquement pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western
    • Fournit une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une sensibilité élevée
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Hybond P
    10/Pk.
    PVDF
    Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires
    Sheet
    10 x 10 cm