Learn More
Cytiva Membranes en PVDF Amersham™ Hybond™ : Feuilles
Code produit. 15219874 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
26,5 x 60 cm
8 x 9 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
26 x 60 cm
Format:
Feuille
Feuilles (LFP)
Feuilles (suite)
Quantité:
10/boîte
10/paquet
25/boîte
25/paquet
5/paquet
Type de produit:
Hybond SEQ
Hybond LFP
Hybond P
Conditionnement:
10 feuilles
25 feuilles
5 feuilles
Code produit. 15219874
Marque: Cytiva 10600101
Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires
Feuilles individuelles.
  • Membrane en PVDF hydrophobe
  • La petite taille des pores élimine le soufflage et augmente la liaison des protéines sur une large gamme de masses moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
  • Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour une décoloration rapide
  • Amersham Hybond SEQ 0,2 μm
    • Spécialement conçu pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
    • Offre un excellent transfert pour les protéines Mr<20 000
    Amersham Hybond LFP 0,2 μm
    • Optimisée spécifiquement pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western
    • Fournit une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une sensibilité élevée
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    À utiliser avec (application) Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires
    Quantité 25/boîte
    Format Feuille
    Matériau PVDF
    Dimensions (LxW) 8 x 9 cm
    Type de produit Hybond P