Learn More
Cytiva Membrane en PVDF μ m Amersham™ Hybond™ P 0,45
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10 feuilles/boîte
1 rouleau/boîte
25 feuilles/boîte
5/boîte
Dimensions (LxW):
100 x 100 mm
150 mm x 4m
160 x 140 mm
300 mm x 4m
300 x 600 mm
80 x 90 mm
Conditionnement:
1 rouleau
10 feuilles
25 feuilles
5 feuilles
Description
- Capacité de liaison des protéines supérieure à 200 μg/cm2 pour une détection facile des signaux
- Haute rétention des protéines même après des étapes de lavage difficiles
- La capture élevée des protéines pendant le transfert minimise la perte d’échantillons
- Disponible prédécoupée à la taille couramment utilisée pour votre application
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 feuilles/boîte |
| Porosité | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 100 x 100 mm |