Learn More
Cytiva Membrane en PVDF μ m Amersham™ Hybond™ P 0,45
Code produit. 15209904 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10 feuilles/boîte
1 rouleau/boîte
25 feuilles/boîte
5/boîte
Dimensions (LxW):
100 x 100 mm
150 mm x 4m
160 x 140 mm
300 mm x 4m
300 x 600 mm
80 x 90 mm
Conditionnement:
1 rouleau
10 feuilles
25 feuilles
5 feuilles
Code produit. 15209904
Marque: Cytiva 10600087
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour les méthodes de détection chimiluminescentes et fluorescentes des protéines de > Mr 20 000. La membrane en PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm est une membrane hydrophobe avec des pores de 0,45 μm et une résistance physique élevée, très adaptée pour la déshydratation et la réanalyse.
  • Capacité de liaison des protéines supérieure à 200 μg/cm2 pour une détection facile des signaux
  • Haute rétention des protéines même après des étapes de lavage difficiles
  • La capture élevée des protéines pendant le transfert minimise la perte d’échantillons
  • Disponible prédécoupée à la taille couramment utilisée pour votre application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 feuilles/boîte
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 100 x 100 mm