Learn More
Cytiva Système de transfert Western Amersham™ ECL™
Détecte les anticorps primaires de souris et de lapin sur les transferts Western. Le système de transfert Western Cytiva Life Sciences™, Amersham™, ECL™, utilise des anticorps secondaires conjugués à la HRP et des réactifs ECL pour la détection.
Marque:  Cytiva RPN2108
289.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10505355
  • 351.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Conjugué anti-HRP de souris, 100 μl ; conjugué anti-HRP de lapin, 100 μl ; réactifs de détection ECL 1 et 2 62,5 ml chacun ; agent de blocage 5 g
Description
Description
  • Fournit des résultats rapides et sensibles à l’aide de protocoles simples
  • Conçu pour une utilisation avec les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF
  • Jusqu’à 10 fois plus sensibles que les méthodes colorimétriques
  • Les résultats obtenus sur film radiographique fournissent des données sur copie papier et évitent la décoloration associée aux méthodes de détection colorimétriques
  • Les membranes peuvent être réutilisées jusqu’à 10 fois
  • Réponse linéaire dans la plage de 0,2 à 2 D.E. à l’aide de l’ECL Hyperfilm™ pré-flashé
  • Non radioactif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Western Blot
Chaque
100 mu;l de conjugué anti-HRP de souris, 100 mu;l de conjugué anti-HRP de lapin, 62,5 ml de réactif de détection ECLtrade; 1, 62,5 ml de réactif de détection ECLtrade; 2, 25 g d’agent de blocage, quantité suffisante pour 10 transferts (10 x 10)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Safety and Handling
Product Identifier
  • ECL western blotting analysis system
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers