Learn More
Cytiva Marqueurs Rainbow fluorescents Amersham™ ECL™ Plex
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
120 mu;l
500 μl
Conditionnement:
120µL
500µL
Description
- Surveillez l’évolution de l’électrophorèse des protéines et évaluez l’efficacité du transfert et le poids moléculaire des protéines transférées sans coloration
- Améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS
- Prêts à être chargés
- Fournissent des bandes plus nettes et plus intenses sur les gels et les transferts et améliorent l’espacement des bandes pour une détermination plus précise du poids moléculaire
- Fournissent des images fluorescentes à l’aide des canaux Cy3 et Cy5
Informations sur la commande
Chaque boîte de 120 μl est suffisante pour une utilisation avec au moins 40 minigels (10 x 8 cm) ou 20 grands gels (20 x 20 cm).Chaque boîte de 500 μl est suffisante pour une utilisation avec au moins 160 minigels (10 x 8 cm) ou 80 grands gels (20 x 20 cm).
Spécification
Spécification
| Description | Ces marqueurs Rainbow fluorescents sont à utiliser avec le système de détection de transfert Western ECL Plex. |
| Couleur | Multi |
| Type de produit | Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines |
| Formule | Fourni dans 35 % de glycérol et un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulfonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur |
| À utiliser avec (application) | Pour les transferts Western quantitatifs |
| Quantité | 500 μl |
| Conditions de stockage | -20deg;C |
| Suffisant pour | 50 chargements de minigel |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction