Learn More
Cytiva Boîtes économiques (mono-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
À utiliser pour un marquage très précis des groupes d’amines. Les boîtes économiques (mono-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™ de Cytiva contiennent des CyDyes derivitisés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un marquage précis des groupes d’amines, par exemple sur les anticorps, les peptides ou les oligonucléotides.
Marque: Cytiva PA15100
1406.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Contient des Cydyes derivitisés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant
- Plage de pH : 3 à 10
- Tolérant au DMSO
- Photostable
- Exemples de protocoles inclus avec chaque pack de colorants
Spécification
Pour le marquage via des groupes amines, les colorants CyDye sont adaptés à une utilisation dans des applications telles que le FRET (Fluorescence resonance energy transfer), le TR-FRET (Time resolved-fluorescence resonance energy transfer) et la FP (Fluorescence polarization) | |
Ester NHS, Cy5 | |
3 à 10 | |
Cy5 |
5 mg | |
Paquets de feuilles, contenant chacune 1, 5, 10, 25 ou 50 mg de colorant déshydraté | |
2°C à 8°C |
Sécurité et traitement
- Dangers||
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.