Learn More
Cytiva Boîtes économiques (mono-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
À utiliser pour un marquage très précis des groupes d’amines. Les boîtes économiques (mono-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™ de Cytiva contiennent des CyDyes derivitisés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un marquage précis des groupes d’amines, par exemple sur les anticorps, les peptides ou les oligonucléotides.
Marque: Cytiva PA17104
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contient des Cydyes derivitisés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant
- Plage de pH : 3 à 10
- Tolérant au DMSO
- Photostable
- Exemples de protocoles inclus avec chaque pack de colorants
Specifications
Pour le marquage via des groupes amines, les colorants CyDye sont adaptés à une utilisation dans des applications telles que le FRET (Fluorescence resonance energy transfer), le TR-FRET (Time resolved-fluorescence resonance energy transfer) et la FP (Fluorescence polarization) | |
Ester NHS, Cy7 | |
3 à 10 | |
Cy7 |
10 mg | |
Paquets de feuilles, contenant chacune 1, 5, 10, 25 ou 50 mg de colorant déshydraté | |
2°C à 8°C |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction