Learn More
Cytiva Boîtes économiques (mono-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
À utiliser pour un marquage très précis des groupes d’amines. Les boîtes économiques (mono-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™ de Cytiva contiennent des CyDyes derivitisés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un marquage précis des groupes d’amines, par exemple sur les anticorps, les peptides ou les oligonucléotides.
Marque: Cytiva PA17101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contient des Cydyes derivitisés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant
- Plage de pH : 3 à 10
- Tolérant au DMSO
- Photostable
- Exemples de protocoles inclus avec chaque pack de colorants
Spécification
Pour le marquage via des groupes amines, les colorants CyDye sont adaptés à une utilisation dans des applications telles que le FRET (Fluorescence resonance energy transfer), le TR-FRET (Time resolved-fluorescence resonance energy transfer) et la FP (Fluorescence polarization) | |
Ester NHS, Cy7 | |
3 à 10 | |
Cy7 |
1 mg | |
Paquets de feuilles, contenant chacune 1, 5, 10, 25 ou 50 mg de colorant déshydraté | |
2°C à 8°C |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1