Learn More
Cytiva Boîtes économiques (Hydrazide mono-réactif) Amersham™ CyDye™
Pour le marquage des groupes carbonyles libres de glycoprotéines et de glucides
Marque:  Cytiva PA15621
Code produit. 10369524
  • 829.00€ / 1mg
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les esters d’hydrazide offre une méthode pratique pour le marquage des groupes carbonyles libres de glycoprotéines et de glucides. Pour un maximum de commodité, des esters d’hydrazide actifs stables sont fournis et stockés sous forme de matériau solide.
  • Gamme de conditionnements en vrac disponibles pour une économie optimale
  • Exemples de protocoles inclus avec chaque pack de colorants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour le marquage via des groupes carbonyle. Pour une utilisation dans des applications de fluorescence à l’état d’équilibre, FP et FRET
Hydrazide Cy5.5
1128,42
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20°C en aliquotes afin d’éviter les cycles de gel/dégel répétés.
Bleu foncé
1 mg
3 à 10
Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude
Cy5.5
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cy5.5 (hydrazide)