Learn More
Cytiva Boîtes de 5 colorants réactifs Amersham™ CyDye™
À utiliser pour le marquage le plus précis. Les 5 boîtes de colorant réactif Amersham™ CyDye™ de Cytiva contiennent du cyDye dérivatisé qui ne porte qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un étiquetage précis des groupes d’amines.
Marque: Cytiva PA25500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Méthode pratique pour marquer les anticorps, les protéines, les médicaments et les oligonucléotides avec les colorants fluorescents CyDye.
- Pour une utilisation dans les applications ELISA, immunoprécipitation et transfert.
- Les colorants sont conditionnés en quantités prémélangées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes.
Informations sur la commande
Chaque kit contient cinq flacons de colorant.Chaque flacon est suffisant pour le marquage de 1 mg de protéines ou 30 nmol de groupes aminos.
Spécification
Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant bi-fonctionnel Cy5.5 | |
Boîte de colorants bi-réactifs Cy5.5 | |
Marquage de 1 mg de protéines ou 30 nM de groupes amines | |
Colorant bi-fonctionnel Cy5.5 |
Pièce | |
Cinq paquets de feuilles contenant chacune du colorant déshydraté pour marquer 1 mg de protéines | |
2°C à 8°C |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1