Learn More
Cytiva Boîtes de 5 colorants réactifs Amersham™ CyDye™
À utiliser pour le marquage le plus précis. Les 5 boîtes de colorant réactif Amersham™ CyDye™ de Cytiva contiennent du cyDye dérivatisé qui ne porte qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un étiquetage précis des groupes d’amines.
Marque: Cytiva PA23001
308.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Méthode pratique pour marquer les anticorps, les protéines, les médicaments et les oligonucléotides avec les colorants fluorescents CyDye.
- Pour une utilisation dans les applications ELISA, immunoprécipitation et transfert.
- Les colorants sont conditionnés en quantités prémélangées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes.
Informations sur la commande
Chaque kit contient cinq flacons de colorant.Chaque flacon est suffisant pour le marquage de 1 mg de protéines ou 30 nmol de groupes aminos.
Spécification
Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant mono-fonctionnel Cy3 | |
Boîte de colorant mono-réactif Cy3 | |
7,2 | |
765,95 | |
Colorant mono-fonctionnel Cy3 |
Pièce | |
Cinq paquets de feuilles contenant chacun du colorant déshydraté pour marquer 1 mg de protéines | |
Marquage de 1 mg de protéines ou 30 nM de groupes amines | |
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Rouge |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cy3