Learn More
Cytiva 5 boîtes de coloration mono-réactif maléimide Amersham™ Cy™3, Cy™ 5
Méthode plus sélective de marquage d’anticorps qui réduit la possibilité que le marquage interfère avec les réactions suivantes anticorps-antigène. Les boîtes de colorant au maléimidemono Cy™3, Cy™5 Amersham™ sont conditionnées en quantités prémesurées et scellées au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes.
Marque: Cytiva PA23031
765.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les maléimides monofonctionnels Cy3 et Cy5 sont particulièrement adaptés au marquage sélectif des molécules contenant des groupes sulfhydryles libres, tels que les résidus de cystéine dans les protéines et les peptides, et les oligonucléotides. Ils sont également utiles pour le marquage des anticorps. Les molécules de coloration sont introduites à l’écart du site de liaison des anticorps, augmentant ainsi la probabilité que la molécule marquée demeure intacte. Le protocole est simple et robuste, offrant une chimie alternative lorsque soit une plus grande sélectivité du marquage est requise, soit le marquage des amines avec les esters de NHS Cy3 et Cy5 n’est pas souhaitable ou approprié.
- Offre une alternative lorsque les esters NHS CyDye™ ne conviennent pas.
- Les colorants sont conditionnés en quantités prémésurées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes
Informations sur la commande
Chaque kit contient cinq flacons de colorant, chacun en quantité suffisante pour le marquage de 1 mg de protéines.
Spécification
Pour le marquage de composés biologiques avec le colorant mono-fonctionnel Cy3 | |
Boîte de 5 colorants mono-réactifs maléimide Cy3 | |
Marquage de 1 mg de protéines | |
Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude | |
Cy3 |
5 flacons, chacun suffisant pour marquer 1 mg de protéines | |
Cinq flacons de colorant | |
791 | |
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20°C en aliquotes afin d’éviter les cycles de gel/dégel répétés. | |
Rouge |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1