Learn More
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ Modules de marquage
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
Membrane de 2 500 cm2
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les sondes d’ADN ou d’ARN sont marquées sur une réaction de 30 minute et les sondes obtenues peuvent être utilisées sans purification. La stringence d’hybridation peut être contrôlée par la température ainsi que par la force ionique.
- La stringence d’hybridation peut être contrôlée par élévation de température jusqu’à 75 °C
- Détection de 60 fg d’ADN cible (gène à copie unique) dans un transfert génomique Southern
- La rapidité du protocole permet de gagner deux à trois heures par rapport aux méthodes conventionnelles indirectes
Informations sur la commande
Chaque système comprend les réactifs suivants, suffisants pour 25 ou 50 réactions de marquage et la détection d’une membrane de 2 500 cm2 ou 5 000 cm2 (selon le produit commandé) : réactif d’étiquetage, agent de réticulation, ADN de contrôle, tampon de réaction, tampon d’hybridation et agent de blocage
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Les systèmes de détection et de marquage direct AlkPhos reposent sur le marquage rapide et direct des sondes d’ADN ou d’ARN par phosphatase alcaline thermostable. Possibilité d’utiliser la détection CDP-Star ou ECF. |
| À utiliser avec (application) | Systèmes rapides et pratiques pour toutes les applications haute sensibilité utilisant des sondes d’ADN, d’ARN ou d’oligonucléotides |
| Comprend | Réactif de marquage, agent de réticulation, ADN de contrôle, tampon de réaction, tampon d’hybridation et agent de blocage |
| Type de produit | Module de marquage direct AlkPhos |
| Quantité | Membrane de 2 500 cm2 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, formaldehyde
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.