Learn More
Cytiva Module de détection ECF Amersham™ AlkPhos Direct™
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
Les systèmes de détection et de marquage direct AlkPhos reposent sur le marquage rapide et direct des sondes d’ADN ou d’ARN par phosphatase alcaline thermostable. Possibilité d’utiliser la détection CDP-Star™ ou ECF™. Les sondes d’ADN ou d’ARN sont marquées sur une réaction de 30 minutes et les sondes obtenues peuvent être utilisées sans purification. La stringence d’hybridation peut être contrôlée par la température ainsi que par la force ionique.
- La stringence d’hybridation peut être contrôlée par élévation de température jusqu’à 75°C
- Détection de 60 fg d’ADN cible (gène à copie unique) dans un transfert génomique Southern
- Détection ECF pour les expériences de mesure
- La rapidité du protocole permet de gagner deux à trois heures par rapport aux méthodes conventionnelles indirectes
Informations sur la commande
Chaque système comprend les réactifs suivants, appropriés pour 25 ou 50 réactions de marquage et la détection de 2500 cm2 : réactif de marquage, agent de réticulation, ADN de contrôle, tampon de réaction, tampon d’hybridation, agent de blocage, réactifs de détection ECF.
Spécification
Spécification
| Suffisant pour | Membrane de 2 500 cm2 |
| Comprend | Approprié pour 25 ou 50 réactions de marquage et la détection de 2500 cmsup2/sup de membrane : réactif de marquage, agent de réticulation, ADN de contrôle, tampon de réaction, tampon d’hybridation, agent de blocage, réactifs de détection ECF. |
| Quantité | À l’unité |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2