Learn More
Cytiva Conjugué enzymatique Streptavidine-HRP Amdex
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
0,5 mL
Conditionnement:
0.50mL
Description
pLes conjugués sont basés sur une nouvelle chimie qui facilite la conjugaison de plusieurs molécules enzymatiques (phosphatase alcaline ou péroxydase de raifort) à une seule streptavidine ou molécule d’anticorps via une ossature de dextrane./ppulliAugmentation 10 à 100 fois plus intense du signal/liliCompatible avec les systèmes de l’ELISA traditionnels/liliPossibilité de réduire les temps d’incubation/liliPropriétés de liaison non spécifiques bien contrôlées/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Conjugué | HRP |
| Quantité | 0,5 mL |
| Volume d’échantillon | 500 μl |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans les systèmes ELISA |
| Tampon | Stabilisé dans un tampon TRIS à 50 % et un stabilisateur conjugué HRP à 50 % |
| Type de produit | Strepavidine HRP |