Learn More
AMDEX sheep anti-mouse IgG-HRP Secondary Antibody, Cytiva
Marque:  Life Science products Cytiva RPN4201
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 10076234
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Enzyme Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
IgG
HRP
For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:4000 to 1:8000
Affinity Purified
Secondary
Monoclonal
Sheep Anti-Mouse IgG - Horseradish Peroxidase
Sheep
0.5 mL