Learn More
Invitrogen™ Kit TURBO DNA-free™
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
TURBO DNase, tampon 10X TURBO DNase, réactif d’inactivation DNase, eau sans nucléase
Le kit contient des réactifs pour une digestion complète et efficace de l’ADN ainsi que l’élimination de l’enzyme et des cations divalents après la digestion
- La DNase TURBO hyperactive est un enzyme supérieur du point de vue catalytique à la DNase I de type sauvage
- Supprime des quantités de traces d’ADN qui peuvent interférer avec la PCR en temps réel
- Inclut un réactif pour supprimer entièrement la DNase sans traitement au phénol ni chauffage
- Méthode pour le retrait d’ADN génomique avant la PCR en temps réel
- La DNase TURBO est une forme recombinante et modifiée de la Dnase I qui est plus efficace que la DNase I de type sauvage pour la digestion de quantités de traces d’ADN non désiré.
- La DNase TURBO se lie à des substrats d’ADN 6 fois plus étroitement que la DNase I traditionnelle, ce qui fait de cette enzyme l’outil de choix pour éliminer l’ADN résiduel qui peut générer un signal faussement positif dans les applications de PCR en temps réel.
- La DNase TURBO inclut à présent une séquence activatrice qui augmente l’efficacité par deux ordres de grandeur
- Un retrait efficace de DNase et de cations divalents sans extraction organique ni précipitation
- Le traitement conventionnel de la DNase d’échantillons d’ARN avant PCR en temps réel appelle en général à une inactivation de la DNase par extraction au phénol:CHCl3 ou par chauffage suivi d’une étape de précipitation afin de concentrer l’ARN
- Les extractions au phénol:CHCl3 peuvent être fastidieuses et chronophages
- Chauffer l’échantillon pour inactiver la DNase peut entraîner une dégradation chimique de l’ARN causée par des cations divalents présents dans le tampon de la DNase.
- Le kit TURBO DNA-free (sans ADN) contourne ces problèmes en utilisant un nouveau réactif d’inactivation de la DNase
- Pour enlever la DNase TURBO de la réaction, le réactif d’inactivation lie et supprime également les cations divalents du tampon de réaction de la DNase TURBO
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient : DNase TURBO Tampon de DNase TURBO 10X Réactif d’inactivation de DNase Eau exempte de nucléase Conserver les composants at -20°C (l’eau exempte de nucléase peut être conservée à température ambiante) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Enzymes | DNase |
| Tampon compatible | Tampon de réaction |
| Quantité | 50 réactions |
| Type de produit | Kit exempt d’ADN TURBO |
| Gamme de produits | Ambion, DNA-free |