Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit
Description
Le kit d’isolement de l’ARN bactérien TRIzol Max fournit une méthode simple et fiable pour améliorer l’isolement de l’ARN total intact des bactéries Gram-positif et Gram-négatif. Le kit utilise à la fois le réactif d’amélioration bactérienne Max et le réactif TRIzol pour inactiver les ARNases endogènes et favoriser la dénaturation des protéines, en améliorant la qualité et l’intégrité de l’ARN. L’isolement de l’ARN prend environ une heure.
Deux produits en un kit Le kit d’isolement de l’ARN bactérien TRIzol Max associe le réactif d’amélioration bactérienne Max au réactif TRIzol. Un pré-traitement des bactéries de 5 minutes avec le réactif d’amélioration bactérienne Max, contenant des agents chélateurs, du détergent et un tampon, dénature les protéines bactériennes et désactive efficacement les ARNases endogènes. La lyse bactérienne subséquente par le réactif TRIzol génère un produit d’ARN de haute qualité et très peu dégradé.
L’ARN purifié est idéal pour une utilisation avec diverses applications et divers produits L’ARN bactérien isolé à l’aide du kit d’isolement de l’ARN bactérien TRIzol Max est adapté aux applications en aval telles que la PCR en temps réel (qPCR), la RT-PCR, le transfert Northern, les tests de protection par nucléase, la synthèse de l’ADNc, l’analyse par biopuces et l’hybridation par transfert de points.
- Formulé pour l’isolement de l’ARN à partir de bactéries Gram-positif et Gram-négatif
- Utilise deux technologies pour un rendement et une pureté d’ARN maximale Minimise le temps nécessaire à l’isolement de l’ARN en éliminant les étapes de lyse enzymatique et mécanique
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total extrait d’échantillons bactériens
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Comprend 200 ml de réactif TRIzol™ et 2 x 20 ml de réactif Max Bacterial Enhancement. Conserver le réactif TRIzol™ entre 2 et 25°C. Le réactif Max Bacterial Enhancement peut être conservé à température ambiante. |
| Isolation Technology | Extraction organique |
| Temps de purification | 1 heures |
| Volume d’élution | 50 μl |
| Type d’échantillon | Bactéries (Gram +/-) |
| Type de produit final | ARN total |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), construction de bibliothèques d’ADNc, dosages de protection des nucléases, transfert Northern, clonage |
| Quantité | 200 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- TRIzol Max Bacterial RNA Isolation Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Thiocyanic acid, compound with guanidine, Phenol, Ammonium thiocyanate