Learn More
Invitrogen™ TE, pH de 8,0, sans RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
101.00€ - 122.00€
Spécification
pH pH 8,0
Forme physique Liquide
Gamme de produits Ambion™
Conditionnement Flacon
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10742317
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM9849
500 ml
101.00€
1 pièce
10006044
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM9858
1 litre
122.00€
1 pièce
Description
Description
La solution de pH 8,0, au TE de qualité biologie moléculaire Invitrogen™ est fournie dans une bouteille de 500 ml. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
pH 8,0
Liquide
Ambion™
Flacon
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à température ambiante.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ TE, pH de 8,0, sans RNase