Learn More
Invitrogen™ TE, pH de 7,0, sans RNase
Click to view available options
Quantité:
50 ml
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
Description
Le tampon TE Invitrogen™ est une solution de conservation couramment recommandée pour les échantillons d’ARN. 10 mM de Tris-HCl et 1 mM d’EDTA, pH 7,0, se trouvent dans de l’eau ultra-pure sans nucléase. Il est fourni dans dix tubes de 1 ml chacun. La dernière étape de chaque protocole d’isolement d’ARN consiste à remettre en suspension le culot d’ARN purifié. Après avoir minutieusement isolé l’ARN, il est essentiel que le culot soit suspendu et stocké dans une solution sûre et exempte de Rnase. Le tampon TE est préparé à partir des réactifs les plus purs disponibles, dans des conditions scrupuleusement surveillées, dans une usine de production de pointe. Il est ensuite soumis à des procédures rigoureuses de contrôle qualité afin d’en garantir la pureté et les résultats escomptés.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| pH | pH 7,0 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 10 x 1 ml |
| Conditionnement | Flacon |