Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
Marque: Invitrogen™ AM9770
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La solution Invitrogen™ de qualité biologie moléculaire 20X SSC est fournie dans un flacon de 500 ml. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Flacon | |
500 mL | |
Liquide |
20X | |
Ambion™ | |
Température ambiante |