Learn More
Invitrogen™ Système de CQ RNaseAlert™
Détecte l’activité RNase dans un dosage fluorimétrique pratique et sensible avec des résultats en temps réel.
Marque: Invitrogen™ AM1966
860.60 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit de test en laboratoire Invitrogen™ RNaseAlert™ est une technologie en attente de brevet qui détecte l’activité RNase dans un dosage pratique et sensible procurant des résultats en temps réel. Convient pour le test de plusieurs de petits échantillons et peut être utilisé pour s’assurer que les solutions, tubes, pointes, etc. sont exempts de RNase ; le kit contient suffisamment de réactifs pour 25 réactions.- Il est capable de détecter aussi peu que 3,5 x 10-7 unités (environ 0,5 pg) de RNase A avec un fluoromètre ou en visuel
- Dosage simple et facile en 30 min
- Surveiller l’activité RNase dans les fractions de colonne pendant la purification des protéines
- Utiliser DNaseAlert™ pour détecter quantitativement les RNases et DNases présentes dans le même échantillon
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Lyophilisé | |
Glace carbonique | |
Réactif de contrôle RNase |
Stocker le substrat RNaseAlert, le tampon d’alerte RNase 10X, le tampon RNase A et le tampon TE pH 7,0 à -20°C ; stocker la solution RNaseZap™ et l’eau exempte de nucléases à température ambiante. | |
480 dosages | |
Ambion™, RNaseAlert™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- RNaseAlert QC System
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nonylphenol ethoxylates
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.