Learn More
Invitrogen™ Kit de test de laboratoire RNaseAlert™
Permet d’assurer que les solutions, les tubes, les pointes, etc. sont exempts de RNase
Marque: Invitrogen™ AM1964
280.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit de test en laboratoire Invitrogen™ RNaseAlert™ est une technologie en attente de brevet qui détecte l’activité RNase dans un dosage pratique et sensible procurant des résultats en temps réel. Convient pour le test de plusieurs de petits échantillons et peut être utilisé pour s’assurer que les solutions, tubes, pointes, etc. sont exempts de RNase ; le kit contient suffisamment de réactifs pour 25 réactions.- Il est capable de détecter aussi peu que 3,5 x 10-7 unités (environ 0,5 pg) de RNase A avec un fluoromètre ou en visuel
- Dosage simple et facile en 30 min
- Surveiller l’activité RNase dans les fractions de colonne pendant la purification des protéines
- Utiliser DNaseAlert™ pour détecter quantitativement les RNases et DNases présentes dans le même échantillon
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Lyophilisé | |
Glace carbonique | |
Réactif de contrôle RNase |
Stocker le substrat fluorescent, le tampon de test en laboratoire RNaseAlert 10X et la RNase A à -20°C. Stocker la solution RNaseZap™ et l’eau exempte de nucléases à température ambiante. | |
25 reactions | |
Ambion™, RNaseAlert™ |