Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase III
Endoribonucléase spécifique de l’ARN double brin (ARNdb).
Marque: Invitrogen™ AM2290
Description
La ribonucléase III d’Escherichia coli (RNase III ; EC 3.1.24) est une endoribonucléase spécifique. Chez l’E. coli, la RNase III clive les précurseurs de l’ARN ribosomique (ARNr) pendant la maturation de l’ARNr. L’enzyme clive l’ARNdb en des fragments d’ARNdb de 12 à 15 bp avec 2 à 3 nucléotides à saillies de 3’ et des extrémités de 5’-phosphate et de 3’-hydroxyle. Les produits de clivage de terminaux et saillies de la RNase III sont donc les mêmes que ceux fabriqués par Dicer dans la voie de l’ARNi eucaryote. La transfection de produits de clivage RNase III peut être utilisée pour induire l’ARNi dans les cellules de mammifères (brevet en attente).
- Définition de l’unité : Une unité est définie comme la quantité d’enzyme catalysant le clivage de 1 μg de substrat d’ARNdb de 500 bp en fragments d’environ 12 à 30 bp en 60 minutes à 37°C
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, ARNsi et ARNsi Dicer transcrit in vitro, dosages de protection de nucléase, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, ARNi, ARNi, recherche sur l’ARN non codant et l’épigénétique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
La RNase III et le tampon de réaction 10X doivent être stockés à –20°C. | |
RNase | |
250 U | |
Ambion™ |
Glace carbonique | |
Tampon de réaction 10X | |
RNase III |