Learn More
Invitrogen™ Solution de décontamination aux RNases RNaseZap
Code produit. 10586925
Click to view available options
Quantité:
250 ml
4 L
6 x 250 mL
Type de produit:
Solution de décontamination de surface
Conditionnement:
1 pièce
1500mL
250mL
Code produit. 10586925
Marque: Invitrogen™ AM9780M
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un décontaminant de surface qui détruit les RNases par contact
La solution de décontamination aux RNases RNaseZap™ est une solution de décontamination de surface qui détruit les RNases au contact. Il vous suffit de vaporiser la solution RNaseZap™ sur la surface à décontaminer et de la rincer avec de l’eau exempte de RNase.Caractéristiques de la solution de décontamination aux RNases RNaseZap™ :
  • Élimine complètement la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
  • Excelle dans l’élimination de la contamination aux RNases de haut niveau alors que des produits similaires échouent
  • Avérée efficace pour la suppression de concentrations élevées de RNase A séchées sur une surface
  • Idéale pour nettoyer les surfaces de travail, les pipettes et les équipements qui doivent être exempts de RNase
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de décontamination de surface
Réactifs RNase Control Reagent
Quantité 250 ml