Learn More
Invitrogen™ Réactif d’inactivation de la RNase RNAsecure™
Aucun autoclavage en post-traitement requis
Marque: Invitrogen™ AM7005
72.91 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21655" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
Le réactif Invitrogen™ RNAsecure™ (brevets en cours d’obtention) est un réactif non enzymatique unique qui désactivera, de manière irréversible, les RNases en solution. 1 ml fourni.- Aucun autoclavage en post-traitement requis
- Réactif sûr et facile à utiliser qui désactive les ARNases en solution
- Le processus d’inactivation peut être répété pour se protéger des contaminants nouvellement introduits
- Compatible avec les procédures en aval, telles que la RT-PCR et la transcription in vitro
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conserver RNAsecure™ à -20°C. | |
Ambion™, RNAsecure™ | |
De qualité biologie moléculaire | |
Glace carbonique |
RT-PCR, transcription in vitro | |
Réactif de contrôle ARNase | |
1 mL | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.