Learn More
Invitrogen™ Solution de transition pour tissus congelés RNAlater™-ICE
Un nouveau réactif pour la transition du tissu congelé vers un état qui est facilement traité pour l’extraction de l’ARN de haute qualité.
Marque:  Invitrogen™ AM7030
163.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10584445
  • 192.00€ / 1 pièce
Prenez soin de vos progrès
Utilisez le code promo 24108 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Description
  • RNAlater™-ICE est un nouveau réactif pour la transition de tissus congelés vers un état qui est facilement traité pour l’extraction de l’ARN de haute qualité
  • Les tissus congelés sont simplement submergés dans RNAlater-ICE et peuvent décongeler pendant la nuit à -20°C
  • Une fois décongelés, les tissus peuvent être traités comme des tissus frais à l’aide de procédures d’isolement d’ARN standard
  • Plus de broyage fastidieux des tissus congelés pour préserver l’ARN
  • Souvent, les tissus qui doivent être stockés avant l’isolement d’ARN sont surgelés ou congelés instantanément sur de la glace sèche ou dans de l’azote liquide pour préserver l’intégrité de l’ARN
  • L’ARN des tissus est stable quand il est congelé à -80°C, mais la décongélation des tissus avant ou pendant leur perturbation peut finir par détériorer l’ARN
  • Ceci est vrai si les tissus décongèlent pendant qu’ils se trouvent dans la solution de dénaturation
Avantages supplémentaires
  • Traitez les tissus précédemment congelés comme des échantillons fraîchement prélevés
  • La décongélation des tissus dans le RNAlater-ICE protège l’ARN de la dégradation
  • Plus besoin de broyer tissus à l’aide d’un mortier et d’un pilon et plus de transfert délicat de poudre dans le tube
  • Répartition facile des échantillons de tissus congelés pour des expériences multiples
  • La congélation rapide des tissus préserve l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver RNAlater™-ICE à température ambiante.
Tissue (Frozen)
Température ambiante
RNA Storage Reagent
25 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2813240 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM7030
Numéro de lot2831884 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM7030
Numéro de lot2794670 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM7030
Numéro de lot2791947 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM7030
Numéro de lot2870040 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM7030
Nom du produit
Invitrogen™ Solution de transition pour tissus congelés RNAlater™-ICE > 25 ml