Learn More
Invitrogen™ RNase H Ambion™, à partir d’E. coli, 10 U/μl
Code produit. 10360395
Click to view available options
Quantité:
1000 U
200 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10360395
Marque: Invitrogen™ AM2293
Edge
This item is not returnable. View return policy
Sans endonucléase, sans exonucléase, sans protéase
La ribonucléase H (RNase H) est isolée à partir d’une souche d’E. coli qui surexprime le gène. La RNase H dégrade spécifiquement l’ARN chez les hybrides ARN:ADN pour produire des produits avec extrémité 5’-hydroxyle et 3’-phosphate.
  • Ne dégrade pas l’ADN ni l’ARN non hybridé
  • Partie intégrante de la plupart des protocoles NASBA et d’amplification d’ARN qui peut être utilisée pour dégrader des ARN spécifiques lorsque l’oligo de l’ADN complémentaire est hybridé, notamment lors de la suppression de la queue poly(A) de l’ARNm hybridé à l’oligo(dT)
  • Soumise à un test rigoureux de détection de l’activité de protéase, de RNase, ainsi que des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
  • Fournie dans un tube contenant 200 U (10 U/μl
  • Définition de l’unité : Une unité de ribonucléase H correspond à la quantité d’enzyme nécessaire pour augmenter la fluorescence de 1,5 RFU par seconde à 37°C avec 20 pmol de sonde RNaseAlert™ associés à 1 000 pmol d’un oligonucléotide complémentaire comme substrat
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 10 U/μl
Contenu et stockage -20°C
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes RNase
Quantité 1000 U
Type de produit RNase H
Gamme de produits Ambion