Learn More
Invitrogen™ Retic Lysate IVT™ Kit
Traduit efficacement les protéines de poids moléculaire élevé et les ARNm coiffés et non coiffés.
Marque: Invitrogen™ AM1200M
Includes: Le lysat Retic doit être stocké à -80°C. 20X Translation Mix minus-Met, 20X Translation Mix minus-Leu, High Salt Mix minus-Met, Low Salt Mix minus-Met et Capped XeF- ARN1 doivent être stockés en dessous de -70°C. L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Description
Le kit Retic Lysate IVT™ traduit efficacement les transcrits synthétisés in vitro, l’ARN à queue poly(A) et l’ARN total, y compris les ARN difficiles à traduire. Le lysat optimisé produit un rendement protéique et une activité biologique élevés, ainsi que des performances constantes. Un rapport paru dans Nucleic Acids Research (1) a révélé que certains lysats réticulocytaires commerciaux n’étaient que peu fidèles lors de l’initiation au codon de démarrage AUG approprié. Le kit Retic Lysate IVT, qui a été testé à l’aide de constructions Kozak, démontre une haute fidélité lors de l’initiation au codon AUG approprié.
- Traduit efficacement une grande variété de protéines de poids moléculaire élevé et des ARNm coiffés et non coiffés.
- Prise en charge d’un gros volume d’ARNm modèle
Lysat optimisé pour la traduction en ajoutant un système de régénération de l’ATP, de l’hémine et de l’ARNt de foie de veau. Ce kit inclut un mélange de traduction optimisé (-Met ou -Leu) pour traduire les messages coiffés et non coiffés avec des tampons à forte et à faible teneur en sel. Ces tampons peuvent être utilisés pour maximiser le rendement et l’activité des protéines à partir de séquences difficiles à traduire.
1. Kozak, M. (1990) Évaluation de la fidélité de l’initiation de la traduction dans les lysats réticulocytaires provenant de sources commerciales. Nucleic Acids Res 18:2828.
Spécification
Le lysat Retic doit être conservé à –80°C. Le mélange de traduction minus-Met 20X, mélange de traduction minus-Leu 20X, mélange élevé en sel minus-Met, mélange faible en sel minus-Met et Cappé Xef-1 RNA doivent être conservés en dessous de –70°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. | |
Protéine soluble dans l’eau | |
Sans cellules | |
60 réactions | |
Lysat Retic |
Kit | |
Expression sans cellules | |
Transcription in vitro | |
Ambion™ | |
60 réactions |