Learn More
Invitrogen™ QuantumRNA™ Universal 18S Internal Standard
Utilisé pour la RT-PCR quantitative en point final
Marque:  Invitrogen™ AM1718
331.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10574065
  • 414.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Paire d’amorces 18S et Competimer 18S, ARN de modèle de contrôle, eau exempte de nucléase
Description
Description
L’étalon interne Invitrogen™ QuantumRNA™ 18S avec technologie Competimer™ utilise des Competimer™ spécialement modifiés de la même séquence que les amorces 18S normales qui ne peuvent pas être étendues. En ajustant le rapport des Competimer™ 18S aux amorces d’ARNm 18S normales, le signal de l’ARNm 18S peut être atténué au niveau des messages très rares. Ils sont utilisés pour la RT-PCR quantitative en point final et comprennent des réactifs suffisants pour 100 réactions. En raison de son expression invariante à travers les tissus et les traitements, l’ARN ribosomique 18S est un étalon interne qui convient à l’analyse quantitative de l’ARN. Les étalons internes Universal 18S fonctionnent sur la plus large gamme d’eucaryotes, y compris ceux d’animaux, de plantes et de nombreux protozoaires, et génèrent un produit de PCR de 315 bp.Produits accessoires :L’étalon interne QuantumRNA™ Classic 18S (SKU# AM1716) génère un produit de PCR différent de 489 bp, et l’étalon interne QuantumRNA™ Classic II 18S (SKU# AM1717) génère un produit de PCR de 324 bp.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Les paires d’amorces 18S et les Competimer™s 18S sont stockés à –20°C.L’ARN du modèle de contrôle doit être stocké en dessous –de 70°C.L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Tube(s)
Non marqué
100 reactions
Souris
100 réactions
ARN total de foie de souris
18S
Ambion™, QuantumRNA
Glace carbonique
ARNr 18S